Documenti fondamentali
742279
Sigma-Aldrich
(S,S)-2,2′-Bipyrrolidine
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
(S,S)-2,2′-Bipyrrolidinyl
Scegli un formato
500 MG
CHF 186.00
2 G
CHF 672.00
CHF 186.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 186.00
2 G
CHF 672.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.23
Beilstein:
5376256
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
CHF 186.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
powder
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥99.5% (GC)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1C(CCC1)C2NCCC2
InChI
1S/C8H16N2/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h7-10H,1-6H2
NQHVTVSAFRAXPA-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)