Documenti fondamentali
741329
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BrF2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
35-40 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-1-4(6(8)9)2-10-3-5/h1-3,6H
YEIYXHOMHKPBGQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)