Documenti fondamentali
741302
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BrF2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.520
Densità
1.703 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-3-1-2-4(10-5)6(8)9/h1-3,6H
ZTBGDNNRDRISQZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)