Documenti
649279
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-methylquinoline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
101-105 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc2cc(Br)ccc2n1
InChI
1S/C10H8BrN/c1-7-2-3-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3
SQRYQSKJZVQJAY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves