Key Documents
741124
Sigma-Aldrich
rac-Glyceryl-2-oleate-13C18-3-oleate-1-palmitate
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinonimo/i:
1,2-Dioleoyl-3-palmitoyl-rac-glycerol-(2-oleoyl-13C18)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C18C37H102O6
Peso molecolare:
877.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+18
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C55H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-28,52H,4-24,29-51H2,1-3H3/b27-25-,28-26-/i2+1,5+1,8+1,11+1,14+1,17+1,20+1,23+1,26+1,28+1,31+1,34+1,37+1,40+1,43+1,46+1,49+1,55+1
JFISYPWOVQNHLS-BONIEQRZSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)