Documenti fondamentali
730068
Sigma-Aldrich
rac-Glyceryl-d5-2-linoleate-3-oleate-1-palmitate
98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C55D5H95O6
Peso molecolare:
862.41
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
95% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+5
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC
InChI
1S/C55H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17,20,22,25-26,28,52H,4-16,18-19,21,23-24,27,29-51H2,1-3H3/b20-17-,25-22-,28-26-/i50D2,51D2,52D
FHSLPRLHVWRPNQ-PBYMJFEOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)