Documenti fondamentali
740551
Sigma-Aldrich
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) solution
5 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 96% (CP)
Sinonimo/i:
1α,25-Dihydroxycholecalciferol (6,19,19-d3) solution, Calcitriol (6,19,19-d3) solution, Deuterated 1-α25-Dihydroxyvitamin D3 solution
Scegli un formato
1 ML
CHF 740.00
CHF 740.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 740.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27D3H41O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
419.65
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 740.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
97 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
96% (CP)
Stato
solution
Concentrazione
5 μg/mL in ethanol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
colorless
Punto di fusione
-144.0 °C
applicazioni
detection
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]/C([2H])=C1[C@@H](O)C[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1/i2D2,11D
GMRQFYUYWCNGIN-POLIPXRRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3] is also known as calcitriol. It is known to monitor calcium and phosphate metabolism in humans. It also regulates insulin secretion and induces cellular differentiation.[1][2]
1α,25-dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Applicazioni
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) can be used as an analytical standard for accurate data interpretation in specific biological samples by mass spectrometry (MS).
Confezionamento
1 mL in ampule
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The emerging role of vitamin D3 in women?s health
Khadilkar, SS
Journal of Obstetrics and Gynaecology of India, 63(2), 147?150-147?150 (2013)
Janaina S Martins et al.
Endocrinology, 160(10), 2204-2214 (2019-06-27)
Phosphate homeostasis is critical for many cellular processes and is tightly regulated. The sodium-dependent phosphate cotransporter, NaPi2a, is the major regulator of urinary phosphate reabsorption in the renal proximal tubule. Its activity is dependent upon its brush border localization that
Vitamin D3: a helpful immuno-modulator
Di R, et al.
Immunology, 134(2), 123-139 (2011)