H-090
1α,25-Dihydroxyvitamin D2 solution
5 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
5 μg/mL in ethanol
applicazioni
clinical testing
clinical testing
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
CC(\C=C\C(C)C(C)(C)O)C1CCC2C(\CCCC12C)=C\C=C3\CC(O)CC(O)C3=C
InChI
1S/C28H44O3/c1-18(9-10-19(2)27(4,5)31)24-13-14-25-21(8-7-15-28(24,25)6)11-12-22-16-23(29)17-26(30)20(22)3/h9-12,18-19,23-26,29-31H,3,7-8,13-17H2,1-2,4-6H3/b10-9+,21-11+,22-12-
ZGLHBRQAEXKACO-WQIUIVEWSA-N
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Articoli
Novel sample prep technique coupled with the unique selectivity of the Ascentis Express F5 column enables a fast and simplified bioanalytical method for associated vitamin D metabolites.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components