Documenti fondamentali
740268
Sigma-Aldrich
2-Iodo-5-methoxyphenol
97%
Sinonimo/i:
3-Methoxy-6-iodophenol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7IO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
70-75 °C
Gruppo funzionale
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(I)c(O)c1
InChI
1S/C7H7IO2/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
UEKVFLARUBVPKA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)