Documenti fondamentali
739928
Sigma-Aldrich
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 solution
50 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
Scegli un formato
1 ML
CHF 599.00
CHF 599.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 599.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
400.64
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 599.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Saggio
98% (CP)
Stato
solution
Concentrazione
50 μg/mL in ethanol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
colorless
Punto di fusione
-144.0 °C
applicazioni
detection
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23-,24-,25+,27-/m1/s1
JWUBBDSIWDLEOM-UEGFJKGBSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 (C3-epimer) is a metabolite of vitamin D3. It is an epimer of 25-hydroxyvitamin D3 which differs only at C-3 position wherein -OH group at C-3 carbon is in the α orientation rather than in the β orientation.[1]
Applicazioni
This product may be used as an analytical standard.
Confezionamento
1 mL in ampule
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Overestimation of 25-hydroxyvitamin D3 by increased ionisation efficiency of 3-epi-25-hydroxyvitamin D3 in LC-MS/MS methods not separating both metabolites as determined by an LC-MS/MS method for separate quantification of 25-hydroxyvitamin D3, 3-epi-25-hydroxyvitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D2 in human serum
van den Ouweland JMW, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 967, 195-202 (2014)