Documenti
753548
Sigma-Aldrich
3-epi-25-Hydroxyvitamin D2 solution
50 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H44O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.65
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
50 μg/mL in ethanol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
colorless
applicazioni
detection
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H](\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24-,25-,26+,28-/m1/s1
KJKIIUAXZGLUND-FOZBYKFWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
3-epi-25-Hydroxyvitamin D2 (3-epi-25OHD2) is a metabolite of vitamin D2. It is an epimer of 25-hydroxyvitamin D2 which differs only at the C-3 position.
Applicazioni
3-epi-25-Hydroxyvitamin D2 can be used as an analytical standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Confezionamento
1 mL in ampule
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Application of a new vitamin D blood test on the Emirati population
Al-Dabbagh B, et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 180, 118-128 (2018)