Documenti fondamentali
738840
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)imidazole dihydrochloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7N3 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
234-241 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Cl.Cl.NCc1ncc[nH]1
InChI
1S/C4H7N3.2ClH/c5-3-4-6-1-2-7-4;;/h1-2H,3,5H2,(H,6,7);2*1H
KYUDBQDDNKPSIC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)