Documenti fondamentali
576182
Sigma-Aldrich
4(5)-(Hydroxymethyl)imidazole
97%
Sinonimo/i:
1H-Imidazol-4-ylmethanol, 1H-Imidazol-5-ylmethanol, 1H-Imidazole-4-methanol (9CI), 4-(Hydroxymethyl)imidazole, 4-Imidazolylmethanol, 4-Methylol-1H-imidazole, 5-(Hydroxymethyl)imidazole, Imidazole-4-methanol (8CI)
Scegli un formato
5 G
CHF 68.10
CHF 68.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 68.10
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 68.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
88-92 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H6N2O/c7-2-4-1-5-3-6-4/h1,3,7H,2H2,(H,5,6)
QDYTUZCWBJRHKK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4(5)-(Hydroxymethyl)imidazole can be prepared using 4(5)-(hydroxymethyl)imidazole picrate as the starting material.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Timothy R Fennell et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 123, 181-194 (2018-10-15)
4-Methylimidazole (4-MeI) is a widely used chemical, also identified as a by-product of heating foods. In cancer bioassays, 4-MeI induced lung tumors in mice, but not in rats. To establish if metabolic differences could explain species difference in carcinogenicity, this
?The Preparation of 4(5)-hydroxymethylimidazole?
Darby.JW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 64(02), 463-464 (1942)