Documenti fondamentali
738166
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropyl-P,P-diphenylphosphinamide
97%
Sinonimo/i:
N,N-Diisopropyl-P,P-diphenylphosphinicamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H24NOP
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
117-122 °C
Gruppo funzionale
phosphoramide
Stringa SMILE
CC(C)N(C(C)C)P(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H24NOP/c1-15(2)19(16(3)4)21(20,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18/h5-16H,1-4H3
DOUWMTROIMIUBU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)