407097
1-Bromo-2,4,6-tri-tert-butylbenzene
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
168-173 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cc(c(Br)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H29Br/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19)14(11-12)18(7,8)9/h10-11H,1-9H3
JOKZWHPYNRDCOA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.