737887
Benzylphosphonic acid
97%
Sinonimo/i:
Phenylmethylphosphonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
173-178 °C
Stringa SMILE
OP(O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H9O3P/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,8,9,10)
OGBVRMYSNSKIEF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.