Documenti fondamentali
737100
Sigma-Aldrich
4-Amino-1H-pyrazole-1-acetic acid dihydrochloride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9Cl2N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
170-175 °C
Stringa SMILE
Cl.Cl.Nc1cnn(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C5H7N3O2.2ClH/c6-4-1-7-8(2-4)3-5(9)10;;/h1-2H,3,6H2,(H,9,10);2*1H
VZGOEOIGWITZPI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)