Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
D-Cysteine hydrochloride monohydrate, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder or crystals
color
white to off-white
mp
185 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].N[C@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m1../s1
InChI key
QIJRTFXNRTXDIP-YBBRRFGFSA-N
Gene Information
human ... NARG2(79664)
mouse ... NARG2(93697)
rat ... LOC686240(686240), NARG2(691379)
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (TLC) | description ≥98% (TLC), powder | description ≥99% (RT) |
| form powder or crystals | form powder | form powder or crystals |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (RT) |
| mp 185 °C | mp 229-231 °C (lit.) | mp ~230 °C (dec.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| color white to off-white | color white | color - |
| Gene Information human ... NARG2(79664) | Gene Information human ... NARG2(79664) | Gene Information - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?