Documenti fondamentali
737054
Sigma-Aldrich
5-Aminooxindole hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9ClN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
solid
Livello qualitativo
Stringa SMILE
Cl.Nc1ccc2NC(=O)Cc2c1
InChI
1S/C8H8N2O.ClH/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)10-7;/h1-3H,4,9H2,(H,10,11);1H
XOFGLOAMJJWHMZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)