736856
Tris(triethylsilyl)silane
Sinonimo/i:
1,1,1,3,3,3-Hexaethyl-2-(triethylsilyl)trisilane, 3,4,5-Trisilaheptane, 3,3,5,5-tetraethyl-4-(triethylsilyl)
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Indice di rifrazione
n20/D 1.526
Densità
0.887 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC[Si](CC)(CC)[SiH]([Si](CC)(CC)CC)[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C18H46Si4/c1-10-20(11-2,12-3)19(21(13-4,14-5)15-6)22(16-7,17-8)18-9/h19H,10-18H2,1-9H3
WNGZMQFMMHZKBG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
It can be used as a reagent:
- In the radical coupling reaction to generate C-C bonds from alkyl-halogen compounds using iridium and nickel catalysts.[6]
- To synthesize α-arylated product via cross-electrophile coupling reaction between α-chloro carbonyl and aryl bromide in the presence of nickel and iridium catalysts.[7]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?