Documenti fondamentali
736538
Sigma-Aldrich
Diethyl vinyl orthoformate
97%
Sinonimo/i:
(Diethoxymethoxy)ethene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.401
Densità
0.822 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(OCC)OC=C
InChI
1S/C7H14O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
AOYJISNQMSDAHR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
64.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
17.8 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)