268119
Diethyl methylphosphonate
97%
Sinonimo/i:
Bis(diethoxyphosphinyl)methane, DEMP, Diethoxymethylphosphine oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. ebollizione
194 °C (lit.)
Densità
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphonate
Stringa SMILE
CCOP(C)(=O)OCC
InChI
1S/C5H13O3P/c1-4-7-9(3,6)8-5-2/h4-5H2,1-3H3
NYYLZXREFNYPKB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Fluoroalkyl α- and β-aminophosphonates
- Acyclic nucleoside phosphonates with branched phosphonoethoxy-Et chains as potential antivirals
- Difluoromethyl arylphosphonates
- Pyridone alkaloids with neuritogenic activity
- Lipophilic meropenem-derived prodrugs
- Phomactin cyclohexane core and diterpenoid framework
- Phosphonylated peptides via solid-phase synthesis
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?