Documenti fondamentali
736406
Sigma-Aldrich
4-(4-Iodophenyl)morpholine
97%
Sinonimo/i:
4-Iodomorpholinobenzene
Scegli un formato
5 G
CHF 128.00
CHF 128.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 128.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12INO
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 128.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
158-163 °C
Gruppo funzionale
ether
iodo
Stringa SMILE
Ic1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H12INO/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8H2
YUEREUIIUISPFV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)