Documenti
731412
Sigma-Aldrich
6-Iodoquinoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6IN
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
86-90 °C
Stringa SMILE
Ic1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6IN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
WKTASELJZCIVBR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Room temperature CuI-catalyzed N-arylation using 2-pyridinyl β-ketones ligands
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3