Documenti fondamentali
735043
Sigma-Aldrich
Bis(chlorogold(I)) [1,1′-bis(diphenylphosphino)ferrocene]
95%
Sinonimo/i:
[μ-Ferrocene-1,1′-diylbis(diphenylphosphine-κP)]bis[chlorogold(I)]
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H28Au2Cl2FeP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1019.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
reagent type: catalyst
core: gold
Punto di fusione
223-229 °C
Stringa SMILE
[Fe].Cl[Au].Cl[Au].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2Au.2ClH.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;;/h2*1-14H;;;2*1H;/q;;2*+1;;;/p-2
XJPNFMAYIDODRO-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)