Key Documents
734713
Sigma-Aldrich
2-Iodopyridine-4-carbonitrile
95%
Sinonimo/i:
2-Iodo-4-cyanopyridine, 2-Iodoisonicotinonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3IN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
76-81 °C
Stringa SMILE
Ic1cc(ccn1)C#N
InChI
1S/C6H3IN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
RAMAPMJJBMFFEI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)