Key Documents
734454
Sigma-Aldrich
Thiophene-3-carbonyl chloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3ClOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.59
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
51-54 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C5H3ClOS/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H
QTWBEVAYYDZLQL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)