Documenti fondamentali
734373
Sigma-Aldrich
2-Methylpropane-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Isobutane-13C4
About This Item
Formula condensata:
(13CH3)313CH
Peso molecolare:
62.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
gas
P. ebollizione
-12 °C (lit.)
Punto di fusione
-160 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
NNPPMTNAJDCUHE-JCDJMFQYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-117.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-83 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)