Documenti fondamentali
734209
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-3-nitropyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
72-77 °C
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
COc1ccncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-6-2-3-7-4-5(6)8(9)10/h2-4H,1H3
BZPVREXVOZITPF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)