Documenti fondamentali
733660
Sigma-Aldrich
2-[(1′,1′,1′-Trifluoro-2′-(trifluoromethyl)-2′-hydroxy)propyl]-3-norbornyl methacrylate
>97%
Sinonimo/i:
3-[3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propyl]bicyclo[2.2.1]hept-2-yl methacrylate, HFA monomer
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18F6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
>97%
Stato
solid
Punto di fusione
45-50 °C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OC1C2CCC(C2)C1CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H18F6O3/c1-7(2)12(22)24-11-9-4-3-8(5-9)10(11)6-13(23,14(16,17)18)15(19,20)21/h8-11,23H,1,3-6H2,2H3
VRGGMPGFYAQUIC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
To keep pace with Moore′s Law, there is a continuing need in the semiconductor industry to achieve higher circuit density in microelectronic devices.