Key Documents
733431
Sigma-Aldrich
3-Methylphenethylamine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Densità
0.939 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cc1cccc(CCN)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-3-2-4-9(7-8)5-6-10/h2-4,7H,5-6,10H2,1H3
GUERDLPJJJMIEU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)