Documenti
D154008
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H6(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.483 (lit.)
P. eboll.
211-212 °C (lit.)
Densità
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CC(C)=CC(=O)C1
InChI
1S/C8H12O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h4,7H,3,5H2,1-2H3
NOQKKFBBAODEHN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter