222569
Fomepizole
99%
Sinonimo/i:
4-Methylpyrazole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. eboll.
99-100 °C/6 mmHg (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
Densità
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cn[nH]c1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-2-5-6-3-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
RIKMMFOAQPJVMX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADH1A(124) , ADH1B(125) , ADH1C(126)
Descrizione generale
Applicazioni
- A reactant to prepare 4-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole by reacting with bromobenzene via N-arylation using a copper catalyst.
- A starting material for the synthesis of 4-methyl-3(5)-nitropyrazole by nitration.
- A ligand in the preparation of gallium(III) complex of 4-methylpyrazole as potential antitumor and antiviral agent.
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup