Documenti fondamentali
733059
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate
98%
Scegli un formato
5 G
CHF 94.10
CHF 94.10
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 94.10
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 94.10
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Densità
1.067 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1CCCC(O)C1
InChI
1S/C9H16O3/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h7-8,10H,2-6H2,1H3
BGAOLPQGOBDXBH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)