Documenti fondamentali
734071
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylphosphine oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H19OP
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Punto di fusione
74-82 °C
Gruppo funzionale
phosphine oxide
Stringa SMILE
CC(C)(C)[PH](=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H19OP/c1-7(2,3)10(9)8(4,5)6/h10H,1-6H3
RYLNFGJYRKJXQE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)