Key Documents
73300
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)-4-(2-naphthyl)butyric acid
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Boc-4-(2-naphthyl)-D-β-homoalanine, Boc-D-β-2-Homonal-OH
About This Item
Formula condensata:
C10H7CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C19H23NO4/c1-19(2,3)24-18(23)20-16(12-17(21)22)11-13-8-9-14-6-4-5-7-15(14)10-13/h4-10,16H,11-12H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t16-/m1/s1
RKULNBHGHIPRGC-MRXNPFEDSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3