Documenti
732362
Sigma-Aldrich
Tetraamminepalladium(II) hydrogencarbonate
99.99% trace metals basis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H14N4O6Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.58
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
169-174 °C
Stringa SMILE
N.N.N.N.OC(=O)O[Pd]OC(O)=O
InChI
1S/2CH2O3.4H3N.Pd/c2*2-1(3)4;;;;;/h2*(H2,2,3,4);4*1H3;/q;;;;;;+2/p-2
QYYPTZGPXKUKRM-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3