Documenti
732176
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-fluoropyridine
Sinonimo/i:
(5-Fluoropyridin-3-yl)amine, 3-Amino-5-fluoropyridine, 5-Fluoropyridin-3-amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5FN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
85-89 °C
Stringa SMILE
Nc1cncc(F)c1
InChI
1S/C5H5FN2/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H,7H2
ZRORIJXOWXYPMO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of nonpeptide inhibitors of measles virus entry
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3