Documenti fondamentali
652679
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-iodoaniline
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 75.70
CHF 75.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 75.70
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5ClIN
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 75.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
70-73 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
iodo
Stringa SMILE
Nc1ccc(I)cc1Cl
InChI
1S/C6H5ClIN/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2
MYDAOWXYGPEPJT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)