13454
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride
puriss., ≥99.0% (AT)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (AT)
Stato
solid
Punto di fusione
~105 °C
108-110 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Stringa SMILE
Cl.ONCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6H2;1H
YSNXOQGDHGUKCZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)