Documenti fondamentali
731595
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2H-pyran-6-boronic acid pinacol ester
Sinonimo/i:
2-(5,6-Dihydro-4H-pyran-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Densità
1.014 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCCCO2
InChI
1S/C11H19BO3/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-7-5-6-8-13-9/h7H,5-6,8H2,1-4H3
RNRIMDSCBRDPLC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
216.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
102.2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)