Documenti fondamentali
731021
Sigma-Aldrich
Benzo-1,4-dioxane-(ethylene-d4)
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
1,2-Ethylene-d4-dioxybenzene, 1,4-Benzodioxan-(ethylene-d4), 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-(ethylene-d4)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D4H4O2
Peso molecolare:
140.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
103 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])Oc2ccccc2OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C8H8O2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-4H,5-6H2/i5D2,6D2
BNBQRQQYDMDJAH-NZLXMSDQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)