Documenti fondamentali
730130
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(trifluoromethyl)acrylate
contains <50 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer, 97%
Sinonimo/i:
MTFMA
Scegli un formato
5 G
CHF 434.00
CHF 434.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 434.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5F3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 434.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
contiene
<50 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.359
Densità
1.262 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C(=C)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-3(4(9)10-2)5(6,7)8/h1H2,2H3
GTRBXMICTQNNIN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
73.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22.8 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)