Documenti fondamentali
730084
Sigma-Aldrich
Diammonium-15N2 hydrogen phosphate
10 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
(15NH4)2HPO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
10 atom % 15N
Stato
solid
PM
132.25 by atom % calculation (10 atom % 15N)
Punto di fusione
155 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[H][15N+]([H])([H])[H].[H][15N+]([H])([H])[H].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)/i2*1+1;
MNNHAPBLZZVQHP-ISOLYIDJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)