Documenti fondamentali
729752
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-4-carboxylic acid
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 95.00
CHF 95.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 95.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 95.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
288-293 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)5-2-1-3-7-6(5)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
KGKZHHIUOZGUNP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)