Documenti fondamentali
702285
Sigma-Aldrich
Indazole-5-carboxaldehyde
96%
Sinonimo/i:
5-Formyl-1H-indazole
Scegli un formato
1 G
CHF 132.00
CHF 132.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 132.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 132.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
115-119 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
O=Cc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C8H6N2O/c11-5-6-1-2-8-7(3-6)4-9-10-8/h1-5H,(H,9,10)
YJKMYHNMBGQQQZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)