Documenti fondamentali
679720
Sigma-Aldrich
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
97%
Scegli un formato
500 MG
CHF 68.10
CHF 68.10
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 68.10
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 68.10
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
248-252 °C (D)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cn1cnc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-2-4(5(8)9)6-3-7/h2-3H,1H3,(H,8,9)
WZTRQGJMMHMFGH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)