Documenti
729426
Sigma-Aldrich
5-Cyano-2-methoxybenzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
3-Formyl-4-methoxybenzonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
115-120 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1C=O)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c1-12-9-3-2-7(5-10)4-8(9)6-11/h2-4,6H,1H3
HJDXZGCTGAWUFZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3