Documenti fondamentali
CDS000773
Sigma-Aldrich
4-Cyanostyrene
AldrichCPR
Scegli un formato
100 MG
CHF 84.60
CHF 84.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 84.60
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7N
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
CHF 84.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Stringa SMILE
C=Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H7N/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h2-6H,1H2
SNTUCKQYWGHZPK-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2