Documenti
728713
Sigma-Aldrich
Ethyl phenylacetate-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH213COOC2H5
Peso molecolare:
165.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
229 °C (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCO[13C](=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3/i10+1
DULCUDSUACXJJC-DETAZLGJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
210.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
98.9 °C